Learn More
Glycerin, puriss., Honeywell
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7073755
Click to view available options
Menge:
1 l
5 l
70 kg
250 kg
Packungsgröße:
1 Liter
250 Kilogramm
5 Liter
70 Kilogramm
Artikelnummer. 15681470
Marke: Honeywell Riedel-de Haën 155231L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Chemische Identifikatoren
CAS 56-81-5
Summenformel C3H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
MDL-Nummer MFCD00004722
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Glycerin, Glycylalkohol, Trihydroxypropan, Propantriol, 1,2,3-Trihydroxypropan, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerin
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur. BP, USP, FCC.
Dichte 1.2580 bis 1.2644 g/ml bei 20 °C, ≥1.257 g/ml bei 25 °C
Flammpunkt 160 °C (320 °F)
Glührückstand ≤0.01 % (als SO4)
Zündpunkt 698 °F
Strukturformel HOCH2CH(OH)CH2OH
Menge 1 l
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 635685
Dampfdichte 3.1 (vs. Luft)
Formelmasse 92.09 mol
Dampfdruck 1 mmHg (20 °C)
Reinheit (%) 99 bis 101% (alkalimetrisch)
Güte puriss.