Learn More
Glycerin, puriss., erfüllt die analytische Spezifikation der Ph. Eur. BP, USP, FCC., Honeywell™ Riedel-de Haen™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15621480
Click to view available options
Menge:
4 x 5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15621480
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 155236X1L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP, E422, wasserfrei, 99.0 bis 101.0 % (alkalimetrisch)
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-81-5
Summenformel C3H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
MDL-Nummer MFCD00004722
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Glycerin, Glycylalkohol, Trihydroxypropan, Propantriol, 1,2,3-Trihydroxypropan, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerin
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur. BP, USP, FCC.
Schmelzpunkt 18 °C
Farbe Farblos
Dichte 1.2580 bis 1.2644 g/ml bei 20 °C, ≥1.257 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 290 °C
Flammpunkt 160 °C (320 °F)
Glührückstand ≤0.01 % (als SO4)
Zündpunkt 698 °F
Verpackung Poly-Flasche
Strukturformel HOCH2CH(OH)CH2OH
Brechungsindex n20/D 1.474 (Lit.)
Menge 6 x 1 l
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 635685
Dampfdichte 3.1 (vs. Luft)
Formelmasse 92.09 mol
Dampfdruck 1 mmHg (20 °C)
Reinheit (%) 99.0 bis 101.0 % (ber. auf H2O freier Substanz)
Güte puriss.
Physikalische Form Flüssigkeit