Learn More
Glycerin, puriss. pa, ACS-Reagenz, Honeywell
Artikelnummer. 15685690
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
2.5 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15685690 250 ml 250 Milliliter
15665690 1 l 1 Liter
15675690 2.5 l 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15685690 Lieferant Honeywell Riedel-de Haën Lieferanten-Nr. 49770250ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 56-81-5
Summenformel C3H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
MDL-Nummer MFCD00004722
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Glycerin, Glycylalkohol, Trihydroxypropan, Propantriol, 1,2,3-Trihydroxypropan, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerin
Dichte 1.25 g/ml
Flammpunkt 160 °C (320 °F)
Zündpunkt 698 °F
Strukturformel HOCH2CH(OH)CH2OH
Menge 250 ml
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 635685
Dampfdichte 3.1 (vs. Luft)
Formelmasse 92.09 mol
Dampfdruck 1mmHg (20 °C)
Reinheit (%) ≥ 99.5 % (GC)
Güte ACS/puriss. P. A