Learn More
Glycerinlösung, 85 %, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Artikelnummer. 15625700
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. Menge unitSize
15625700 1 l 1 Liter
1 options
Artikelnummer. 15625700
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 497831L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Geprüft gemäß europäischem Arzneibuch, 85 %
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerinlösung
Namenshinweis Getestet gemäß Ph. Eur.
CAS 56-81-5
Farbe Farblos
Dichte 1.252 g/ml bei 25 °C
pH Neutral
Siedepunkt 290 °C (1013 hPa)
Flammpunkt 160 °C (320 °F)
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Glasflasche
Summenformel C3H8O3
Strukturformel HOCH2CH(OH)CH2OH · aq
MDL-Nummer MFCD00004722
Menge 1 l
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 635685
Synonym Glycerin, Glycylalkohol, Trihydroxypropan, Propantriol, 1,2,3-Trihydroxypropan, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
Löslichkeitsinformationen Vollständig in Wasser mischbar
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC(O)CO
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
Formelmasse 92.09 g/mol (wasserfreie Basis)
Physikalische Form Flüssigkeit