Learn More
Glycerinlösung, puriss. p.a., 86 bis 89 % (T), Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Artikelnummer. 15615700
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
5 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15615700
Marke: Honeywell Riedel-de Haën 497825L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Puriss. p.a., 86 bis 89 % (T)
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-81-5
Summenformel C3H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
MDL-Nummer MFCD00004722
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Glycerin, Glycylalkohol, Trihydroxypropan, Propantriol, 1,2,3-Trihydroxypropan, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerinlösung
Schmelzpunkt 20 °C
Dichte 1.252 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 290 °C
Flammpunkt 160 °C (320 °F)
Verpackung Poly-Flasche
Strukturformel HOCH2CH(OH)CH2OH · aq
Brechungsindex 1.454
Menge 5 l
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 635685
Formelmasse 92.09 g/mol (wasserfreie Basis)
Reinheit (%) 86 bis 89 % (T)