Learn More
Glycerintriacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478996
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11478996 2500 g 2500 Gramm
11468996 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478996 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17132.0E
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 102-76-1 | C9H14O6 | 218.205 g/mol
Glycerol triacetate is used as a food additive and as a solvent in flavorings. It acts as an excipient in pharmaceutical products where it is used as a humectant and a plasticizer. It is also used as a fuel additive, as an antiknock agent, adhesives and sealant chemicals, fillers, intermediates and process regulators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glycerintriacetat wird als Lebensmittelzusatzstoff und als Lösungsmittel in Aromastoffen verwendet. Dient als Hilfsstoff in pharmazeutischen Produkten, wo es als Feuchthaltemittel und Weichmacher verwendet wird. Wird auch als Kraftstoffzusatz, als Antiklopfmittel, für Klebstoffe und Dichtungsmittel, Füllstoffe, Zwischenprodukte und Prozessregler verwendet.
Löslichkeit
Leicht mischbar mit Wasser, Tetrachlorkohlenstoff und Carbondisulfid. Mischbar mit Aceton, Ethanol, Benzol und Chloroform.
Hinweise
Wärmeempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-76-1
Summenformel C9H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 218.205
MDL-Nummer MFCD00008716
InChI-Schlüssel URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym triacetin, glyceryl triacetate, glycerol triacetate, glycerin triacetate, enzactin, triacetine, triacetylglycerol, fungacetin, glyped, triacetyl glycerine
PubChem CID 5541
ChEBI CHEBI:9661
IUPAC-Name 2,3-Diacetyloxypropylacetat
SMILES CC(=O)OCC(COC(=O)C)OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerol triacetate
Schmelzpunkt 2°C to 4°C
Dichte 1.155
Siedepunkt 257°C to 259°C
Flammpunkt 149°C (300°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Geruch Petroleum-like
Menge 2500 g
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water,carbon tetrachloride and carbondisulfide. Miscible with acetone,ethanol,benzene and chloroform.
Formelmasse 218.21
Reinheit (%) 99%