Learn More
Glycerintributyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081734
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11433784
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11830.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Glycerin-tributyrat, 98 %, C15H26O6, CAS-Nummer-60-01-5, Tri-n-butyrin, Glyceryl-tributyrat, Propan-1,2,3-triyl-tributyrat, Glycerin-tributyrat, Glycerin-tributanoat, Glyceroltributyrin, Tributyrin, Butyrin, Butyryl-triglycerid, Tributin, 1000 g, 1714746, 307 °C bis 308 °C, CHEBI:35020
Glycerol tributyrate is a triglyceride that may inhibit cell growth and induce cell differentiation. It is used to to induce differentiation of malignant cells followed by arrest of cell growth and apoptosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glycerol-Tributyrat ist ein Triglycerid, das das Zellwachstum hemmen und Zelldifferenzierung induzieren kann. Es wird verwendet, um die Differenzierung maligner Zellen zu induzieren, gefolgt vom Stillstand des Zellwachstums und der Apoptose.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen. Nur mit angemessener Belüftung verwenden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-01-5
Summenformel C15H26O6
Molekulargewicht (g/mol) 302.367
MDL-Nummer MFCD00009392
InChI-Schlüssel UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyrin, glyceryl tributyrate, glycerol tributyrate, tributin, butyrin, butyryl triglyceride, propane-1,2,3-triyl tributyrate, glycerol tributanoate, glyceroltributyrin, tri-n-butyrin
PubChem CID 6050
ChEBI CHEBI:35020
IUPAC-Name 2,3-Di(butanoyloxy)propylbutanoat
SMILES CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerol tributyrate
Schmelzpunkt -75°C
Dichte 1.032
Siedepunkt 307°C to 308°C
Flammpunkt 174°C (345°F)
Brechungsindex 1.4358
Menge 50 g
Beilstein 1714746
Merck Index 14,9620
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 302.37
Reinheit (%) 97%