Learn More
Glycerol-Triformat, TRC
Artikelnummer. 30010775
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010775 500 mg 500 Milligramm
30135384 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30010775 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG601545500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 32765-69-8
Summenformel C6H8O6
Molekulargewicht (g/mol) 176.12
Synonym Triformin, 1,2,3-Propanetriol, 1,2,3-Triformate, 1,2,3-Propanetriol, Triformate
IUPAC-Name 2,3-Diformyloxypropylformiat
SMILES O=COCC(COC=O)OC=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Glycerol Triformate
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H8O6/c7-3-10-1-6(12-5-9)2-11-4-8/h3-6H,1-2H2
Formelmasse 176.0321
Reinheit (%) >95%