missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glycerol-Triformat, TRC

Artikelnummer. 30135384
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135384 5 g 5 Gramm
30010775 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30135384 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG6015455G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 32765-69-8
Summenformel C6H8O6
Molekulargewicht (g/mol) 176.12
Synonym Triformin, 1,2,3-Propanetriol, 1,2,3-Triformate, 1,2,3-Propanetriol, Triformate
IUPAC-Name 2,3-Diformyloxypropylformiat
SMILES O=COCC(COC=O)OC=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Glycerol Triformate
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H8O6/c7-3-10-1-6(12-5-9)2-11-4-8/h3-6H,1-2H2
Formelmasse 176.0321
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.