Learn More
Glycerintripalmitat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081102
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11454313 1 g 1 Gramm
11464313 5 g 5 Gramm
11474313 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11454313
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10922.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 555-44-2 | C51H98O6 | 807.339 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 555-44-2
Summenformel C51H98O6
Molekulargewicht (g/mol) 807.339
MDL-Nummer MFCD00008995
InChI-Schlüssel PVNIQBQSYATKKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tripalmitin, glycerol tripalmitate, tripalmitoylglycerol, glyceryl tripalmitate, palmitic triglyceride, tripalmitate, triglyceryl palmitate, barolub, dynasan 116, propane-1,2,3-triyl tripalmitate
PubChem CID 11147
ChEBI CHEBI:77393
IUPAC-Name 2,3-Di(hexadecanoyloxy)propylhexadecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerol tripalmitate
Schmelzpunkt 60°C to 64°C
Menge 1 g
Formelmasse 807.34
Reinheit (%) 98%