Learn More
Glycerin (ultrarein 99.5 %)
Artikelnummer. 11411572 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
4 l
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11411572 1 l 1 Liter
11401572 500 ml 500 Milliliter
11421572 4 l 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11411572 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 04800688
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00 €
    181.65 € / 1 Liter
    Sparen 9.35 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Chemische Identifikatoren
CAS 56-81-5
Summenformel C3H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
MDL-Nummer MFCD00004722
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Glycerin, Glycylalkohol, Trihydroxypropan, Propantriol, 1,2,3-Trihydroxypropan, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerin (ultrarein 99.5 %)
Menge 1 l
Güte Ultrapure