Learn More
β-Glycerinphosphorsäure, Dinatriumsalzpentahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10424701 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10424701 25 g Glasflasche 25 Gramm
10259600 100 g Glasflasche 100 Gramm
10561814 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10424701 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 410990250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.80 €
    43.65 € / 25 Gramm
    Sparen 8.15 €
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beta-Glycerophosphorsäure, Dinatriumsalzpentahydrat, 98 %, C3H7Na2O6P.5H2O, CAS-Nummer 13408-09-8
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13408-09-8
Summenformel C3H19Na2O11P
Molekulargewicht (g/mol) 308.13
MDL-Nummer MFCD00149083,MFCD00002135,MFCD00149083,MFCD00149084,MFCD00002135
InChI-Schlüssel VWVLGHQKEJESPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-5jiy5mmx0e, 5jiy5mmx0e, sodium 2-glycerophosphate pentahydrate, sodium beta-glycerophosphate pentahydrate, sodium 1,3-dihydroxypropan-2-yl phosphate pentahydrate, glycerol 2-phosphate, c3h7na2o6p.5h2o, beta-glycerophosphate, disodium salt, pentahydrate, beta-glycerol phosphate disodium salt pentahydrate, beta-glycerophosphoric acid disodium salt pentahydrate
PubChem CID 131846916
IUPAC-Name 1,3-dihydroxypropan-2-yl dihydrogenphosphat;Natrium;Pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[Na].[Na].OCC(CO)OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material β-Glycerophosphoric acid, disodium salt pentahydrate
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 102.0°C to 104.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH2OHCH(OPO3Na2)CH2OH·5H2O
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble.
Formelmasse 306.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver