Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Glyceryl Monooleate |
| CAS | 25496-72-4 |
| Summenformel | C21H40O4 |
| MDL-Nummer | MFCD00067258,MFCD00042735,MFCD00069635 |
| Menge | 100 g |
| Synonym | monoelaidin, 1-monoelaidin, dl-alpha-monoolein, 2,3-dihydroxypropyl elaidate, glycerol monooleate, 9-octadecenoic acid, 2,3-dihydroxypropyl ester, e, 2,3-dihydroxypropyl 9e-octadec-9-enoate, 1-elaidoylglycerol, arlacel tm 186, glycerol-1-monooleate |
| InChI-Schlüssel | RZRNAYUHWVFMIP-KTKRTIGZNA-N |
| SMILES | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(O)CO |
| IUPAC-Name | 2,3-DiHydroxypropyl-(9Z)-Octadec-9-enoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 356.55 |
| Mehr anzeigen |