Learn More
Glycidol (~90%), TRC
Artikelnummer. 30396589
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30396589 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30396589 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG61570310G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycidol
CAS 556-52-5
Summenformel C3 H6 O2
Menge 10 g
Synonym Glycidol, Oxiran-2-ylmethanol, [(2RS)-Oxiran-2-yl]methanol, 2-Oxiranemethanol, 1-Propanol, 2,3-epoxy- (7CI,8CI), Glycidol (6CI), Oxiranemethanol (9CI), (RS)-Glycidol, (±)-2,3-Epoxy-1-propanol, (±)-Glycidol, 1,2-Epoxy-3-hydroxypropane, 1-Hydroxy-2,3-epoxypropane, 2,3-Epoxy-1-propanol, 2-(Hydroxymethyl)oxirane, 3-Hydroxy-1,2-epoxypropane, 3-Hydroxypropylene oxide, Allyl alcohol oxide, Epihydrin alcohol, Epiol OH, Glycide, Glycidol-Virantage VW 10200RP triblock copolymer, Glycidyl alcohol, NSC 46096, Oxiran-2-ylmethanol, Oxiranylmethanol, Racemic glycidol, dl-Glycidol
InChI-Formel InChI=1S/C3H6O2/c4-1-3-2-5-3/h3-4H,1-2H2
SMILES OCC1CO1
IUPAC-Name Oxiran-2-ylmethanol
Molekulargewicht (g/mol) 74.08
Formelmasse 74.0368