Learn More
Glycidyl-2,2,3,3-tetrafluorpropylether, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15450408
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15450408 25 g 25 Gramm
15440408 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450408 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53508.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Glycidyl2,2,3,3-tetrafluorpropylether wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19932-26-4
Summenformel C6H8F4O2
Molekulargewicht (g/mol) 188.122
MDL-Nummer MFCD00054682
InChI-Schlüssel DATKALAKXGFGPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2,2,3,3-tetrafluoropropoxy-1,2-epoxypropane, 2,2,3,3-tetrafluoropropoxy methyl oxirane, 2-2,2,3,3-tetrafluoropropoxy methyl oxirane, glycidyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether, 2-4,4,5,5-tetrafluoro-2-oxapentyl oxirane, oxirane, 2,2,3,3-tetrafluoropropoxy methyl, 3-2,2,3,3-tetrafluoropropoxy-1,2-propenoxide, 3-2,2,3,3,-tetrafluoropropoxy-1,2-epoxypropane, ksc497c1p
PubChem CID 89247
IUPAC-Name 2-(2,2,3,3-Tetrafluoropropoxymethyl)Oxiran
SMILES C1C(O1)COCC(C(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycidyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Dichte 1.327
Siedepunkt 50°C (4 mmHg)
Flammpunkt 79°C (174°F)
Brechungsindex 1.366
Menge 25 g
Formelmasse 188.12
Reinheit (%) 97%