Learn More
Glycidyl-Methacrylat, 97 %, stab. mit 100 ppm 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496770
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11496770 250 g 250 Gramm
11486770 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11496770 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11133.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 106-91-2 | C7H10O3 | 142.154 g/mol
Glycidyl methacrylate is commonly used as a monomer for the preparation of epoxy resins. It is also used to provide epoxy functionalization to polyolefins and other acrylate resins. Further, it is also useful as an epoxy resin additive for paint coating formulations and adhesive applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glycidylmethacrylat wird häufig als Monomer für die Herstellung von Epoxidharzen verwendet. Es wird auch zur Epoxidfunktionalisierung von Polyolefinen und anderen Acrylatharzen verwendet. Darüber hinaus ist es auch als Epoxidharz-Additiv für die Formulierung von Lackbeschichtungen und Klebstoffanwendungen nützlich.
Löslichkeit
Mischbar mit Benzol, Alkohol und Ether. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen und Peroxiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 106-91-2
Summenformel C7H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 142.154
MDL-Nummer MFCD00005137
InChI-Schlüssel VOZRXNHHFUQHIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycidyl methacrylate, 2,3-epoxypropyl methacrylate, sy-monomer g, glycidol methacrylate, acriester g, blemmer g, blemmer gma, light ester g, glycidylmethacrylate, 2-methacryloxy methyl oxirane
PubChem CID 7837
IUPAC-Name 2-Oxiranyl-methyl2-methyl-2-propenoat
SMILES CC(=C)C(=O)OCC1CO1
Specifications
Chemischer Name oder Material Glycidyl methacrylate
Namenshinweis stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Schmelzpunkt -82°C
Dichte 1.078
Siedepunkt 189°C
Flammpunkt 83°C (181°F)
Brechungsindex 1.45
Menge 250 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2506
Löslichkeitsinformationen Miscible with benzene,alcohol and ether. Slightly miscible with water.
Formelmasse 142.16
Reinheit (%) 97%