Learn More
Glycidylmethacrylat, TRC
Artikelnummer. 30394883
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30394883 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30394883 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG650128250MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Epoxypropyl methacrylate
CAS 106-91-2
Summenformel C7 H10 O3
Menge 250 mg
Synonym 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-oxiranylmethyl ester, 2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester (9CI), Methacrylic acid, 2,3-epoxypropyl ester (6CI,7CI,8CI), (±)-Glycidyl methacrylate, 2-Methylacrylic acid oxiranylmethyl ester, 2-[(Methacryloyloxy)methyl]oxirane, 3-Methacryloyloxy-1,2-epoxypropane, Acryester G, Acryester GMA, Acryester GU, Blemmer G, Blemmer GH, Blemmer GH-LC, Blemmer GMA, Blemmer GP, Blemmer GS, EM 54, Epoxypropyl methacrylate, Glycidol methacrylate, Glycidyl methacrylate, Glycidyl α-methylacrylate, Light Ester G, M 0590, Methacryloyloxymethyloxirane, NSC 24156, NSC 67195, P 1901, SR 379, SY-Monomer G, Sartomer 379, Sartomer SR 379
InChI-Formel InChI=1S/C7H10O3/c1-5(2)7(8)10-4-6-3-9-6/h6H,1,3-4H2,2H3
SMILES CC(=C)C(=O)OCC1CO1
IUPAC-Name 2-Oxiranyl-methyl2-methyl-2-propenoat
Molekulargewicht (g/mol) 142.15
Formelmasse 142.063