Learn More
Glycidylmyristat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Glycidyl Myristate |
| CAS | 7460-80-2 |
| Summenformel | C17H32O3 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | Tetradecanoic Acid 2-Oxiranylmethyl Ester, Glycidyl Tetradecanoate, Myristic Acid Glycidyl Ester, NSC 404224 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17(18)20-15-16-14-19-16/h16H,2-15H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC1CO1 |
| IUPAC-Name | Oxiran-2-ylmethyltetradecanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 284.43 |
| Formelmasse | 284.2351 |