Learn More
Glycidylphenylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420397
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11420397 50 g 50 Gramm
11430397 250 g 250 Gramm
11410397 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420397 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21768.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 122-60-1 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
2-(Phenoxymethyl)oxirane is used in the synthesis of hydrazide-containing inhibitors of HIV-1 integrase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(Phenoxymethyl-)Oxiran wird bei der Synthese von Hydrazin-haltigen Inhibitoren der HIV-1-Integrase verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (2.4 g/l).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-60-1
Summenformel C9H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.18
MDL-Nummer MFCD00005133,MFCD31699959
InChI-Schlüssel FQYUMYWMJTYZTK-UHFFFAOYNA-N
Synonym glycidyl phenyl ether, phenyl glycidyl ether, 2-phenoxymethyl oxirane, 1,2-epoxy-3-phenoxypropane, oxirane, phenoxymethyl, phenylglycidyl ether, 2,3-epoxypropyl phenyl ether, phenoxypropene oxide, phenylglycydyl ether, ether, phenylglycidyl
PubChem CID 31217
ChEBI CHEBI:82367
IUPAC-Name 2-(Phenoxymethyl)Oxiran
SMILES C(OC1=CC=CC=C1)C1CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycidyl phenyl ether
Schmelzpunkt 3.5°C
Dichte 1.11
Siedepunkt 244°C to 246°C
Flammpunkt 114°C (237°F)
Geruch Sweet
Brechungsindex 1.531
Menge 50 g
Beilstein 2744
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (2.4g/L).
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 99%