Learn More
Glycidyl-(S)-(+)-3-Nitrobenzolsulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441419
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15441419 5 g 5 Gramm
15431419 1 g 1 Gramm
15451419 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15441419
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64289.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 115314-14-2 | C9H9NO6S | 259.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Glycidyl (S)-(+)-3-Nitrobenzolsulfonat wird bei der Synthese von enantiomerenreinem Bisoprolol durch Reaktion mit Phenolen unter Verwendung von Caesiumfluorid als Katalysator verwendet. Es ist auch an der Herstellung des oral aktiven HIV-1Protease-Inhibitors beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methylenchlorid und Tetrahydrofuran. Unlöslich in Hexan.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115314-14-2
Summenformel C9H9NO6S
Molekulargewicht (g/mol) 259.23
MDL-Nummer MFCD00064582
InChI-Schlüssel AIHIHVZYAAMDPM-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-+-glycidyl nosylate, s-glycidyl nosylate, s-glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, s-oxiran-2-ylmethyl 3-nitrobenzenesulfonate, s-+-glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, ccris 6394, 2s-+-glycidyl-3-nitrobenzenesulfonate, oxiranylmethyl s-3-nitrobenzenesulfonate, 2s-oxiran-2-yl methyl 3-nitrobenzenesulfonate
PubChem CID 146490
IUPAC-Name [(2S)-oxiran-2-yl]methyl-3-nitrobenzolsulfonat
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1)S(=O)(=O)OC[C@@H]1CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycidyl (S)-(+)-3-nitrobenzenesulfonate
Schmelzpunkt 63°C to 66°C
Menge 5 g
Beilstein 4704457
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,methylene chloride and tetrahydrofuran. Insoluble in hexane.
Formelmasse 259.23
Reinheit (%) 98%