Learn More
Glycinamid-Hydrochlorid 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459023
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11459023 5 g 5 Gramm
11469023 25 g 25 Gramm
11479023 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11459023
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11128.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1668-10-6 | C2H7ClN2O | 110.541 g/mol
Glycinamide hydrochloride is a buffer that is useful in the physiological pH range. And it is also used as a pharmaceutical intermediate, in the organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glycinamid-Hydrochlorid ist ein Puffer, der im physiologischen pH-Bereich von Nutzen ist. Wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt, in der organischen Synthese, verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (1100 g/l).
Hinweise
Hygroskopisch. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1668-10-6
Summenformel C2H7ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 110.541
MDL-Nummer MFCD00013008
InChI-Schlüssel WKNMKGVLOWGGOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycinamide hydrochloride, 2-aminoacetamide hydrochloride, glycine amide hydrochloride, h-gly-nh2.hcl, glycinamidehydrochloride, acetamide, 2-amino-, monohydrochloride, glycinamide hcl, glycineamide hcl, glycineamide hydrochloride, glycinamid hydrochloride
PubChem CID 2723639
IUPAC-Name 2-Aminoacetamid;hydrochlorid
SMILES C(C(=O)N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycinamide hydrochloride
Schmelzpunkt ∼204°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 3554199
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1100g/L).
Formelmasse 110.54
Reinheit (%) 98%