Learn More
Glycinamid-Hydrochlorid 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10764611 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10764611 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10112440 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10764611
Marke: Thermo Scientific Acros 120060250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1668-10-6 | C2H6N2O·HCl | 110.54 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1668-10-6
Summenformel C2H6N2O·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 110.54
MDL-Nummer MFCD00013008
InChI-Schlüssel WKNMKGVLOWGGOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycinamide hydrochloride, 2-aminoacetamide hydrochloride, glycine amide hydrochloride, h-gly-nh2.hcl, glycinamidehydrochloride, acetamide, 2-amino-, monohydrochloride, glycinamide hcl, glycineamide hcl, glycineamide hydrochloride, glycinamid hydrochloride
PubChem CID 2723639
IUPAC-Name 2-Aminoacetamid;hydrochlorid
SMILES C(C(=O)N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycinamide hydrochloride
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 204°C
Farbe Beige bis weiß
Verlust bei Trocknung 1% max. (105°C, 4 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2NCH2CONH2·HCl
Menge 25 g
Beilstein 04, 343
Formelmasse 110.54
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glycinamide hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.