Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycin, 0.2 M-Pufferlösung, pH 3.5
Artikelnummer. 15482969
Change view
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15482969 250 ml 250 Milliliter
15492969 500 ml 500 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 15482969
Marke: Thermo Scientific Chemicals J60154.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 56-40-675.067 g/mol
Glycine, is used as a compound for polyacrylamide gel electrophoresis and Western blots. It is also used widely as a buffer for a variety of immunological applications. It is frequently used in the preparation of TG Buffers (Tris-Glycine; sc-296648) where the buffer is used as a running and/or transfer buffer for polyacrylamide gel electrophoresis and western blotting. It is also used as an eluent in column chromatography. Glycine has been reported for use in the enzymatic determination of lactate using lactic dehydrogenase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glycin wird als Verbindung bei der Polyacrylamid-Gelelektrophorese und für Western Blots verwendet. Es wird auch häufig als Puffer für eine Vielzahl immunologischer Anwendungen verwendet. Es wird häufig bei der Herstellung von TG-Puffern (Tris-Glycin; sc-296648) verwendet, wobei der Puffer als Lauf- und/oder Transferpuffer für die Polyacrylamid-Gelelektrophorese und Western Blotting verwendet wird. Es wird auch als Eluent in der Säulenchromatographie verwendet. Glycin wurde zur Verwendung bei der enzymatischen Bestimmung von Lactat mit Milchdehydrogenase berichtet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (100 mg/ml) und Aceton (schwer löslich). Unlöslich in Alkohol und Ether.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-40-6
Molekulargewicht (g/mol) 75,067
Spezifikation
Konzentration 0,2 mmol Pufferlösung
pH 3,5
Physikalische Form Flüssig
Menge 250 ml