Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycin, 99 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Glycin wird als Zusatzstoff in Haustierfutter, Tierfutter und Süßstoff sowie als Geschmacksverstärker in Lebensmitteln verwendet. Es wird auch als Puffer in Antazida, Analgetika, Antitranspirantien, Kosmetika und Körperpflegeprodukten eingesetzt. Es dient als Neurotransmitter im zentralen Nervensystem, insbesondere im Rückenmark, Hirnstamm und in der Netzhaut. Es dient als Puffermittel und verhindert die Beschädigung der Probe während der Elektrophorese. Darüber hinaus wird es zur Entfernung von proteinmarkierenden Antikörpern aus Western Blot Membranen eingesetzt. Darüber hinaus ist es an der Herstellung von Gummischwammprodukten, Metallkomplexstoffen und Düngemitteln beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Pyridin. Schwer löslich in Aceton. Unlöslich in Diethylether, n-Octanol und Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Glyzin |
| Schmelzpunkt | ∼245°C (decomposition) |
| pH | 5.97 |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Beilstein | 635782 |
| Merck Index | 14,4491 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and pyridine. Slightly soluble in acetone. Insoluble in diethyl ether,n-octanol and ethanol. |
| Dichte | 1.595 |
| Menge | 10,000 g |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Mehr anzeigen |