Learn More
Glycinanhydrid 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10764801 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10764801
Marke: Thermo Scientific Acros 120081000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 106-57-0 | C4H6N2O2 | 114.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-57-0
Summenformel C4H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.1
MDL-Nummer MFCD00006009
InChI-Schlüssel BXRNXXXXHLBUKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-piperazinedione, 2,5-dioxopiperazine, 2,5-diketopiperazine, cyclodiglycine, cycloglycylglycine, cyclo glycylglycyl, glycylglycine lactam, diglycolyl diamide, glycine, bimol. cyclic peptide, alpha,gamma-diacipiperazine
PubChem CID 7817
ChEBI CHEBI:16535
IUPAC-Name Piperazin-2,5-dion
SMILES C1C(=O)NCC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycine anhydride
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C, 4 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (ex N)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 24, 264
Merck Index 15, 7578
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 142g/L water (20 c). Other solubilities: soluble in hcl, slightly soluble in ethanol
Formelmasse 114.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver