Learn More
Glycine Benzyl Ester Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30240542
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30240542 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30240542 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG6250005G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycine Benzyl Ester
CAS 2462-31-9
Summenformel C9 H11 N O2 . Cl H
Synonym Glycine Phenylmethyl Ester Hydrochloride (1:1);Glycine, benzyl ester, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), Glycine, phenylmethyl ester, hydrochloride (9CI), Aminoacetic acid benzyl ester hydrochloride, Benzyl 2-aminoacetate hydrochloride, Benzyl glycinate hydrochloride, Glycine benzyl ester monohydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C9H11NO2.ClH/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7,10H2;1H
SMILES Cl.NCC(=O)OCc1ccccc1
IUPAC-Name benzyl 2-aminoacetate;hydrochloride
Molekulargewicht (g/mol) 201.65
Menge 5 g
Formelmasse 201.0557
Versandbedingung Room Temperature