Learn More
Glycin, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Glycine |
| CAS | 56-40-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Glycine |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Summenformel | C2 H5 N O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Glycine, 2-Aminoacetic acid, 2-Aminoacetic acid, 20: PN: WO2012076822 PAGE: 51 claimed sequence, 5: PN: US20090069547 PAGE: 10 claimed protein, 5: PN: WO2013027191 SEQID: 13 claimed sequence, 68: PN: US20110195077 SEQID: 13 claimed sequence, 75: PN: WO2011084714 SEQID: 78 claimed sequence, Aciport, Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glicoamin, Glycocoll, Glycolixir, Glycosthene, Gyn-Hydralin, H 1, NSC 25936, NSC 2916, NSC 54188, Padil |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5) |
| SMILES | NCC(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-Aminoessigsäure |
| Mehr anzeigen |