Learn More
Glycinethylesterhydrochlorid, Mikromol
Beschreibung
Glycinethylesterhydrochlorid, Mikromol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Glycine Ethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 623-33-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Glycine Ethyl Ester Hydrochloride |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C4 H9 N O2 . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Glycine, ethyl ester, hydrochloride (1:1), Glycine, ethyl ester, hydrochloride (6CI,8CI,9CI), (2-Ethoxy-2-oxoethyl)ammonium chloride, 279: PN: US20070105806 PAGE: 26 claimed protein, 27: PN: WO2010042547 PAGE: 47 claimed protein, 281: PN: US20050107325 PAGE: 127 claimed protein, Aminoacetic acid ethyl ester hydrochloride, Ethyl 2-aminoacetate hydrochloride, Ethyl aminoacetate hydrochloride, Ethyl glycinate hydrochloride, Glycine ethyl ester hydrochloride, Glycine ethyl ester hydrochloride salt, Glycine ethyl ester monohydrochloride, Glycine ethyl ether hydrochloride, Glycine hydrochloride ethyl ester, L-Glycine ether ester hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-2-7-4(6)3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | Cl.CCOC(=O)CN |
| Mehr anzeigen |