Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycin-tert-butylester Hydrochlorid, 99 %
Artikelnummer. 10646481 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10646481 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
1 options
Artikelnummer. 10646481
Marke: Thermo Scientific Chemicals 297020025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycine tert butyl ester hydrochloride
Namenshinweis 99%
CAS 27532-96-3
Schmelzpunkt 138°C to 142°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H14ClNO2
Strukturformel H2NCH2C(O)OC(CH3)3·HCl
MDL-Nummer MFCD00058255
Menge 2.5 g
Synonym h-gly-otbu.hcl, tert-butyl 2-aminoacetate hydrochloride, glycine tert-butyl ester hydrochloride, glycine tert butyl ester hydrochloride, glycine tert-butyl ester hcl, glycine t-butyl ester hydrochloride, tert-butyl glycine hydrochloride, t-butyl glycinate, tert-butyl aminoacetate hydrochloride, glycine tert-butylester hydrochloride
InChI-Schlüssel OSWULUXZFOQIRU-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.CC(C)(C)OC(=O)CN
IUPAC-Name Tert-butyl-2-Aminobutyrathydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 167.63
PubChem CID 2725036
Formelmasse 167.63
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver