Learn More
Glycin (weiße Kristalle oder kristallines Pulver), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10754724
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10754724 5 kg Poly-Eimer 5 Kilogramm
10467963 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
10061073 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10754724 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP3815
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Glycin (weiße Kristalle oder kristallines Pulver)
Glycin wird bei der Herstellung von Tris-–Glycin-Elektrophoresepuffern und Kulturmedien verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-40-6
Summenformel C2H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 75.07
MDL-Nummer MFCD00008131
InChI-Schlüssel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC-Name 2-Aminoessigsäure
SMILES NCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glyzin
Schmelzpunkt 182 °C
Extinktion 0.1 AU max. at 280nm
Ammonium 0.02% max.
Arsen (As) 1ppm max.
pH 5,9 bis 6,4
Farbe Weiß
Chlorid 0.003% max.
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Glührückstand 0.10% max.
Identifizierung Pass Test
Eisen (Fe) 7ppm max.
Prozentgehaltsbereich 98.5 to 101.0 %
Verlust bei Trocknung 0.20% max.
Sonstige Aminosäuren Pass Test
Verpackung Poly-Eimer
Merck Index 15, 4526
Dichte 1.595g/cm³
Menge 5 kg
Formelmasse 75.07
Reinheit (%) 98.5 to 101.0%
Physikalische Form Pulver