Learn More
Glycitein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16504434 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16504434
Marke: Thermo Scientific Acros 464640500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 40957-83-3 | C16H12O5 | 284.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40957-83-3
Summenformel C16H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 284.27
InChI-Schlüssel DXYUAIFZCFRPTH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 7-Hydroxy-3-(4-Hydroxyphenyl)-6-Methoxy-4H-Chromen-4-one
SMILES COC1=C(O)C=C2OC=C(C(=O)C2=C1)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycitein
Menge 50 mg
Formelmasse 284.26
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.