Learn More
Glykocholsäure-Hydrat, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Alpha-Vektor | Glycocholicacid |
| Chemischer Name oder Material | Glykocholsäure-Hydrat |
| Farbe | Weiß bis gelb |
| Infrarotspektrum | Konform |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | (50 mg/ml Ethanol) Clear colorless to light yellow solution |
| Formelmasse | 483.64 |
| Physikalische Form | Pulver |