Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glykogen, aus Rinderleber
Artikelnummer. 15595056 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15595056 5 g 5 Gramm
15505066 25 g 25 Gramm
15515066 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15595056
Marke: Thermo Scientific Chemicals 225900050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 9005-79-2 | C24H42O21 | 666.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-79-2
Summenformel C24H42O21
Molekulargewicht (g/mol) 666.58
InChI-Schlüssel BYSGBSNPRWKUQH-UJDJLXLFSA-N
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-Dihydroxy-6-{[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-Trihydroxy-2-(Hydroxymethyl)Oxan-3-yl]oxy}-3-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)Oxan-2-yl]oxy}Oxan-2-yl]Methoxy}-6-(Hydroxymethyl)Oxan-3,4,5-Triol
SMILES OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H]3CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycogen
Strukturformel (C6H10O5)n
Menge 5 g
Merck Index 15, 4531
Spezifische Drehung +175.00
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble (17.7 g/100 mL). Other solubilities: aq. solutions may appear hazy;, sparingly in alcohol