Learn More
2,2-Dimethoxyethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367136
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11367136 5 g -
11357136 1 g 1 Gramm
11377136 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11367136
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L07099.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 30934-97-5 | C4H10O3 | 106.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Glykolaldehyd-Dimethylacetal wird bei der Herstellung von Acetoxyacetaldehyd-Dimethylacetal durch Reaktion mit Essigsäureanhydrid verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30934-97-5
Summenformel C4H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 106.12
MDL-Nummer MFCD00051799
InChI-Schlüssel NYPNCQTUZYWFGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycolaldehyde dimethyl acetal, ethanol, 2,2-dimethoxy, unii-u5use33y47, 2,2-dimethoxy-ethanol, 2,2-dimethoxy ethanol, glycolaldehydedimethylacetal, acmc-20aksv, 2,2-dimethoxyethan-1-ol, hydroxyacetaldehyde dimethylacetal, 2-hydroxyacetaldehyde dimethyl acetal
PubChem CID 542381
IUPAC-Name 2,2-Dimethoxyethanol
SMILES COC(CO)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycolaldehyde dimethyl acetal
Schmelzpunkt <-76°C
Dichte 1.05
Siedepunkt 68°C (21 mmHg)
Flammpunkt 66°C (150°F)
Brechungsindex 1.413
Menge 5 g
Beilstein 1697583
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 106.12
Reinheit (%) 98%