Learn More
Glykolsäure 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324864
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30324864 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30324864 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA14037500AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycolic acid
CAS 79-14-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Glycolic acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C2 H4 O3
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
SMILES OCC(=O)O
IUPAC-Name 2-Hydroxyessigsäure
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 76.05
Menge 1 mL
Formelmasse 76,016 g/mol