Learn More
Glykolsäure, ca. 67 % aq., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Glycolic acid is used to evaluate the efficacy of glycolic peels treatment for all types of acne. It is also used in the fine synthesis of medicine and as a raw material of cosmetics and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Glykolsäure wird zur Beurteilung der Wirksamkeit von glykolischen Peelings zur Behandlung von allen Arten von Aknen verwendet. Es wird auch in der Feinsynthese der Medizin und als Rohstoff für Kosmetika und organische Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Glycolic acid |
| Siedepunkt | 112 °C |
| Konzentration | ≈67% wässrige Lösung |
| Dichte | 1,27 |
| Menge | Gehäuse 2500mL |
| Flammpunkt | Keine |
| Geruch | Süß |
| Brechungsindex | 1,411 |
| Strukturformel | HOCH2CO2H |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Glycolic acid, ca 66-70% aqueous solution
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Glycolic acid