Learn More
Glykolsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Glycolic acid |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | GC |
| Summenformel | C2 H4 O3 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5) |
| IUPAC-Name | 2-Hydroxyessigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 76.05 |
| Formelmasse | 76.016 |
| Reinheit (%) | >95% |
| Menge | 10 g |