Learn More
Glycyl-L-Glutaminsäure, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10695195
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10695195 500 mg Bernsteinfarbiges Glas 500 Milligramm
10587714 1 g Bernsteinfarbiges Glas 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10695195
Marke: Fisher Bioreagents BP2522500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Glycyl-L-glutaminsäure wird in biochemischen Forschungsanwendungen eingesetzt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7412-78-4
Summenformel C7H12N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 204.182
InChI-Schlüssel IEFJWDNGDZAYNZ-BYPYZUCNSA-N
Synonym glycyl-l-glutamic acid, n-glycylglutamic acid, gly-glu, n-glycyl-l-glutamic acid, s-2-2-aminoacetamido pentanedioic acid, 2s-2-2-aminoacetamido pentanedioic acid, l-glutamic acid, n-glycyl, glycyl-l-glutamicacid, gly-l-glu, gly-l-glu-oh
PubChem CID 99278
ChEBI CHEBI:73801
IUPAC-Name (2S)-2-[(2-Aminoacetyl)amino]pentandisäure
SMILES C(CC(=O)O)C(C(=O)O)NC(=O)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycyl-L-Glutamic Acid
Farbe Weiß
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Menge 500 mg
Formelmasse 204.18
Physikalische Form Lockeres Pulver