Learn More
Glycyrrhizinsäure-Ammmoniumsalz, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10590584 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10590584 10 g Glasflasche 10 Gramm
10696982 25 g Glasflasche 25 Gramm
10771101 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10590584 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 213750100
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 53956-04-0 | C42H65NO16 | 839.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53956-04-0
Summenformel C42H65NO16
Molekulargewicht (g/mol) 839.97
MDL-Nummer MFCD00167400,MFCD00167400
InChI-Schlüssel ILRKKHJEINIICQ-OOFFSTKBSA-N
PubChem CID 131676200
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[(2S,3R,4S,5S,6S)-2-[[(4aR,6aR,6bS,8aS,11R,12aR,14aR,14bS)-11-Carboxy-4,4,6a,6b,8a,11,14b-heptamethyl-14-oxo-2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14a-dodecahydro-1H-picen-3-yl]oxy]-6-carboxy-4,5-dihydroxyoxan-3-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-carb
SMILES N.CC1(C)[C@H](CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]1(C)[C@@H]2C(=O)C=C2[C@@H]3C[C@](C)(CC[C@]3(C)CC[C@@]12C)C(O)=O)O[C@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycyrrhizic acid monoammonium salt
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 209.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Merck Index 10,4369
Spezifischer Drehzustand + 51.50 (20.00°C c=1,EtOH 50% v/v)
Spezifische Drehung + 51.50
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, ethanol,, soluble in ammonia water
Formelmasse 839.98
Reinheit (%) 98+%
Verwandte Substanzen 10% max. 18-alpha-glycyrrhizic acid (HPLC)
Physikalische Form Pulver oder Kristalle