Learn More
Glymidine, TRC
Artikelnummer. 30396638
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30396638 100 mg
30397261 10 mg
30402447 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30396638 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG752000100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 339-44-6
Summenformel C13 H15 N3 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 309.34
Synonym Benzenesulfonamide, N-[5-(2-methoxyethoxy)-2-pyrimidinyl]-, 2-Benzenesulfonamido-5-(2-methoxyethoxy)pyrimidine, Glidiazine, Glymidine, N-[5-(2-Methoxyethoxy)-2-pyrimidinyl]benzenesulfonamide
IUPAC-Name N-[5-(2-methoxyethoxy)pyrimidin-2-yl]benzenesulfonamide
SMILES COCCOc1cnc(NS(=O)(=O)c2ccccc2)nc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glymidine
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H15N3O4S/c1-19-7-8-20-11-9-14-13(15-10-11)16-21(17,18)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,9-10H,7-8H2,1H3,(H,14,15,16)
Formelmasse 309.0783