Learn More
Glyoxaldimethylacetal, 60 % wässr. Lsg., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11315015
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11315015 100 g 100 Gramm
11325015 500 g 500 Gramm
11335015 2000 g 2 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 11315015
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L18490.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 51673-84-8 | C4H8O3 | 104.105 g/mol
Glyoxal dimethyl acetal is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glyoxal Dimethylacetal ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, pharmazeutische Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51673-84-8
Summenformel C4H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 104.105
MDL-Nummer MFCD00134410
InChI-Schlüssel OGFKTAMJLKHRAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetaldehyde, dimethoxy, dimethoxyacetaldehyde, dimethoxy acetaldehyde, glyoxal dimethylacetal, glyoxal dimethyl acetal, 60 wt. % in h2o, acetaldehyde, 2,2-dimethoxy, 2,2-dimethoxyethanal, glyoxaldimethylacetal, dimethoxyethanal
PubChem CID 162650
IUPAC-Name 2,2-Dimethoxyacetaldehyd
SMILES COC(C=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glyoxal dimethyl acetal
Dichte 1.15
Siedepunkt 100°C to 102°C
Flammpunkt 102°C (216°F)
Brechungsindex 1.414
Menge 100 g
Beilstein 1850744
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 104.11
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 60% wässrige Lösung