Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glyoxal, rein, 40 Gew.% Lösung in Wasser
Artikelnummer. 10582551 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10582551 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10081700 1 L Glasflasche 1 Liter
10091700 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10593314 25 L Metallfass 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10582551 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 156225000
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 107-22-2 | C2H2O2 | 58.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glyoxal
Namenshinweis 40 wt.% Solution in Water
CAS 107-22-2, 7732-18-5
Schmelzpunkt -14.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2650g/mL
Siedepunkt 104.0°C
Flammpunkt >104°C
Verpackung Glasflasche
Summenformel C2H2O2
Strukturformel HCOCHO
MDL-Nummer MFCD00006957
Menge 500 mL
Beilstein 01, 759
Fieser 01,413
Merck Index 15, 4544
Relative Dichte 1.265
Synonym glyoxal, ethanedial, oxalaldehyde, 1,2-ethanedione, glyoxylaldehyde, biformal, biformyl, diformal, diformyl, aerotex glyoxal 40
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible.
InChI-Schlüssel LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)C=O
IUPAC-Name Oxalaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 58.04
PubChem CID 7860
ChEBI CHEBI:34779
Viskosität 8 mPa.s (20°C)
Formelmasse 58.04
Reinheit (%) 39 to 41% (Titrimetry other)
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glyoxal, 40 wt% solution in water
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.