Learn More
Glyoxime, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethanedial dioxime |
| CAS | 557-30-2 |
| Summenformel | C2 H4 N2 O2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Ethanedial 1,2-Dioxime |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H4N2O2/c5-3-1-2-4-6/h1-2,5-6H/b3-1+,4-2+ |
| SMILES | O\N=C\C=N\O |
| IUPAC-Name | (NE)-N-[(2E)-2-hydroxyiminoethylidene]hydroxylamine |
| Molekulargewicht (g/mol) | 88.07 |
| Formelmasse | 88.0273 |