Learn More
Glyoxim, TRC
Artikelnummer. 30402253
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30402253 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30402253 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG75470025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanedial dioxime
CAS 557-30-2
Summenformel C2 H4 N2 O2
Menge 25 g
Synonym Ethanedial 1,2-Dioxime
InChI-Formel InChI=1S/C2H4N2O2/c5-3-1-2-4-6/h1-2,5-6H/b3-1+,4-2+
SMILES O\N=C\C=N\O
IUPAC-Name (NE)-N-[(2E)-2-Hydroxyiminoethyliden]Hydroxylamin
Molekulargewicht (g/mol) 88.07
Formelmasse 88.0273