Learn More
Glyoxylsäure, 50 % w/w wässr. Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7028035
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. 11436227
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25149.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 298-12-4 | C2H2O3 | 74.035 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Glyoxylsäure wird in der Hopkins-Cole-Reaktion verwendet, die beim Nachweis von Tryptophan in Proteinen eingesetzt wird. Reagiert mit Phenol, um 4-Hydroxymandelsäure zu erhalten, die bei weiterer Reaktion mit Ammoniak Hydroxyphenylglycin als Vorläufer des Medikaments Amoxicillin erzielt. Verwendung auch als Ausgangsmaterial für die Herstellung von 4-Hydroxyphenylessigsäure, die zur Gewinnung von Atenolol verwendet wird. Beteiligt an der Herstellung von Agrochemikalien, Aromen, kosmetischen Inhaltsstoffen und pharmazeutischen Zwischenprodukten. Verwendung auch in der Wasseraufbereitung und bei der Konservierung von Lebensmitteln. Weiterhin eingesetzt als Vorläufer bei der Synthese von Eisenchelaten. Dient darüber hinaus als Zwischenprodukt von Lackmaterial und Farbstoffen.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol. Leicht mischbar mit Äther und Benzol. Unmischbar mit Estern.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Metallen, Alkalien, starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 298-12-4
Summenformel C2H2O3
Molekulargewicht (g/mol) 74.035
MDL-Nummer MFCD00006958
InChI-Schlüssel HHLFWLYXYJOTON-UHFFFAOYSA-N
Synonym glyoxylic acid, 2-oxoacetic acid, oxoacetic acid, oxoethanoic acid, glyoxalic acid, formylformic acid, acetic acid, oxo, oxalaldehydic acid, glyoxylate, alpha-ketoacetic acid
PubChem CID 760
ChEBI CHEBI:16891
IUPAC-Name Oxaldehydsäure
SMILES C(=O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glyoxylic acid
Schmelzpunkt -93°C
Dichte 1.339
Siedepunkt 111°C
Menge 250 g
UN-Nummer UN3265
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol. Slightly miscible with ether and benzene. Immiscible with esters.
Formelmasse 74.04
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w wässrige Lösung
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glyoxylic acid, 50% w/w aquous solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Glyoxylic acid