Learn More
Glykolsäure, 50 % in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-139314 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10095720
Marke: Thermo Scientific Acros 411060050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 298-12-4 | C2H2O3 | 74.035 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 298-12-4, 7732-18-5
Summenformel C2H2O3
Molekulargewicht (g/mol) 74.035
MDL-Nummer MFCD00006958
InChI-Schlüssel HHLFWLYXYJOTON-UHFFFAOYSA-N
Synonym glyoxylic acid, 2-oxoacetic acid, oxoacetic acid, oxoethanoic acid, glyoxalic acid, formylformic acid, acetic acid, oxo, oxalaldehydic acid, glyoxylate, alpha-ketoacetic acid
PubChem CID 760
ChEBI CHEBI:16891
IUPAC-Name Oxaldehydsäure
SMILES C(=O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glyoxylic acid
Farbe Farblos bis hellgelb
Namenshinweis 50% in water
Siedepunkt 111.0°C
Schmelzpunkt -93.0°C
Strukturformel HC(O)COOH
Beilstein 03, IV, 1489
Fieser 05,320; 07,162; 09,228
Dichte 1.3000g/mL
Merck Index 15, 4546
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible.
Formelmasse 74.04
Reinheit (%) ≥50%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4140 to 1.4180
Relative Dichte 1.3
Menge 5 g
Physikalische Form Flüssig