missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glyoxylsäuremonohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7023030
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11473067 25 g 25 Gramm
11483067 100 g 100 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11473067

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16058.14

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 563-96-2 | C2H4O4 | 92.05 g/mol

Glyoxylic acid is a reagent for sulfinylmaleate synthesis. It is one of the chemicals used in the Hopkins Cole reaction. It is involved to check the presence of tryptophan in proteins. It is condensed with urea and 1,2-diaminobenzene to form heterocycles. It also undergoes Friedel-Crafts and cyclocondensation reactions to form bis(pentamethylphenyl) acetic acid and a beta-carboline respectively. It is employed in the synthesis of a sulfinylmaleate, which serves as an efficient dienophile for enantioselective Diels-Alder cycloadditions.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Glyoxylsäure ist ein Reagenz für die Sulfinylmaleatsynthese. Stellt eine der Chemikalien dar, die in der Hopkins-Cole-Reaktion verwendet werden. Beteiligt, um das Vorhandensein von Tryptophan in Proteinen zu überprüfen. Kondensation mit Harnstoff und 1,2-diaminobenzol zu Heterocyclen. Außerdem werden Friedel-Crafts- und Cyclokondensationsreaktionen zur Bildung von bis(Pentamethylphenyl)-Essigsäure bzw. einem Beta-Carbolin durchgeführt. Einsatz bei der Synthese eines Sulfinylmaleats, das als effizientes Dienophil für enantioselektive Diels-Alder-Cycloadditionen dient.

Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylsulfoxid und Alkohol. Unlöslich in Diethylether und Kohlenwasserstoffen.

Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 563-96-2
Summenformel C2H4O4
Molekulargewicht (g/mol) 92.05
MDL-Nummer MFCD00149497
InChI-Schlüssel MOOYVEVEDVVKGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym glyoxylic acid monohydrate, glyoxylic acid hydrate, 2-oxoacetic acid hydrate, oxaldehydic acid hydrate, glyoxalic acid monohydrate, glyoxalate, glyoxylate hydrate, glyoxalic acid hydrate, oxoacetate monohydrate, glyoxylic acid-hydrate, oxoacetic acid hydrate
PubChem CID 15620607
IUPAC-Name Oxaldehydsäure;hydrat
SMILES C(=O)C(=O)O.O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Glyoxylic acid monohydrate
Schmelzpunkt 48°C to 52°C
Siedepunkt 100°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 969535
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,4511
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,dimethyl sulfoxide and alcohol. Insoluble in diethyl ether and hydrocarbons.
Formelmasse 92.06 (74.04 Anhydrous)
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glyoxylic acid monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Glyoxylic acid monohydrate

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.