Learn More
Glyoxylsäure-Monohydrat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-139324 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10182480
Marke: Thermo Scientific Acros 120170250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 563-96-2 | C2H2O3·H2O | 92.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 563-96-2
Summenformel C2H2O3·H2O
Molekulargewicht (g/mol) 92.06
MDL-Nummer MFCD00127974
InChI-Schlüssel MOOYVEVEDVVKGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym glyoxylic acid monohydrate, glyoxylic acid hydrate, 2-oxoacetic acid hydrate, oxaldehydic acid hydrate, glyoxalic acid monohydrate, glyoxalate, glyoxylate hydrate, glyoxalic acid hydrate, oxoacetate monohydrate, glyoxylic acid-hydrate, oxoacetic acid hydrate
PubChem CID 15620607
IUPAC-Name Oxaldehydsäure;hydrat
SMILES C(=O)C(=O)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glyoxylic acid monohydrate
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 48.0°C to 52.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HCOCO2H·H2O
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble.
Formelmasse 92.06
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glyoxylic acid monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.