missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glypican 3 Antibody (CL12711) [DyLight 650], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-18542C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Glypican 3 Monoclonal antibody specifically detects Glypican 3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Glypican 3 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 650 | |
| DGSX, glypican 3, glypican proteoglycan 3, glypican-3, GTR2-2, heparan sulphate proteoglycan, Intestinal protein OCI-5, MXR7, OCI5, OCI-5, secreted glypican-3, SGB, SGBS, SGBS1SDYS | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P51654, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction, Stem Cells | |
| 2719 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2b |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL12711 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur