missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glypican 3 Antibody (GPC3/8363R), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Rabbit Monoclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals NBP3-20871AF700

Artikelnummer. 18559218

  • 726.00 € / 0.10 Milliliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Glypican 3 Monoclonal antibody specifically detects Glypican 3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Glypican 3
Monoclonal
Alexa Fluor 700
DGSX, glypican 3, glypican proteoglycan 3, glypican-3, GTR2-2, heparan sulphate proteoglycan, Intestinal protein OCI-5, MXR7, OCI5, OCI-5, secreted glypican-3, SGB, SGBS, SGBS1SDYS
Recombinant fragment (around aa400-550) of human Glypican 3 protein (exact sequence is proprietary)
0.1 mL
Cancer, Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction, Stem Cells
2719
Store at 4°C in the dark.
IgG κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
GPC3/8363R
50 mM Sodium Borate
Rabbit
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt